2,3-Dichlorphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,2-Dichloro-3-isothiocyanatobenzene
SB01755.1 SB01755EA SB01755.50
MAYBSB01755.1EA 0 EUR
MAYBSB01755.1 MAYBSB01755EA MAYBSB01755.50
2,3-Dichlorphenylisothiocyanat
2,3-Dichlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NS
Siedepunkt: 256…258 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.434 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041048
CAS-Nummer: 6590-97-2
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III