2,3-Dichlorphenylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,2-Dichloro-3-isothiocyanatobenzene
B20930.06
B20930.14
B20930.06EA
36.7
EUR
B20930.06
B20930.14
2,3-Dichlorphenylisothiocyanat ≥97%
2,3-Dichlorphenylisothiocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 6590-97-2
Molecular Formula: C7H3Cl2NS
Formula Weight: 204.08
Flash Point:
Formel:
C₇H₃Cl₂NS Siedepunkt: 256…258 °C Dichte: 1.434 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041048 CAS-Nummer: 6590-97-2 UN-Nummer: 2922 ADR: 8,III |