3,5-Dichlorphenylisocyanat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Dichlorophenylisocyantae
314140050 314140010 314140250
ACRO314140050EA 83.8 EUR
ACRO314140050 ACRO314140010 ACRO314140250
3,5-Dichlorphenylisocyanat 96%
3,5-Dichlorphenylisocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Siedepunkt: 243 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…35 °C
Dichte: 1.38 g/cm³
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013859
CAS-Nummer: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN-Nummer: 2250
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 35 °C
GC ≥95 %