2-Chlor-5-iodbenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L20161.06
L20161.14
L20161.22
L20161.06EA
64.9
EUR
L20161.06
L20161.14
L20161.22
2-Chlor-5-iodbenzoesäure ≥97%
2-Chlor-5-iodbenzoesäure
Purity: 97%
CAS No.: 19094-56-5
Molecular Formula: C7H4ClIO2
Formula Weight: 282.46
Melting Point: 156-161°
Beilstein Reference: 2254110
Formel:
C₇H₄ClIO₂ Schmelzpunkt: 156…161 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00079731 CAS-Nummer: 19094-56-5 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |