1-Chlor-4-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
101605-100G
101605-25G
SIAL101605-100GEA
92
EUR
SIAL101605-100G
SIAL101605-25G
1-Chlor-4-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-4-iodbenzol
Formel:
C₆H₄ClI Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 57 °C Dichte: 1.886 g/cm³ (57 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001053 CAS-Nummer: 637-87-6 EINECS: 211-305-5 |