1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-1-fluoro-4-iodobenzene, 3-Chloro-4-fluoroiodobenzene
BTB03598.1 BTB03598.10
MAYBBTB03598.1EA 0 EUR
MAYBBTB03598.1 MAYBBTB03598.10
1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzol
1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzol
Formel: C₆H₃ClFI
MDL Number: MFCD00042210
CAS-Nummer: 156150-67-3