1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-1-fluoro-4-iodobenzene, 3-Chloro-4-fluoroiodobenzene
A11808.14
A11808.22
A11808.14EA
107
EUR
A11808.14
A11808.22
1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzol ≥98%
1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzol
Purity: 98%
CAS No.: 156150-67-3
Molecular Formula: C6H3ClFI
Formula Weight: 256.45
Flash Point:
Formel:
C₆H₃ClFI Siedepunkt: 94…95 °C (15 mmHg) Dichte: 2.020 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042210 CAS-Nummer: 156150-67-3 |