3-Chlor-4-methoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10106.06 A10106.14
A10106.06EA 62.5 EUR
A10106.06 A10106.14
3-Chlor-4-methoxybenzoesäure ≥98%
3-Chlor-4-methoxybenzoesäure
Purity: 98+% CAS No.: 37908-96-6 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.59 Melting Point: 215-219° Beilstein Reference: 2087584
Formel: C₈H₇ClO₃
Schmelzpunkt: 215…219 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016512
CAS-Nummer: 37908-96-6
EINECS: 253-708-9