4-Amino-5-chlor-2-methoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Metoclopramide Impurity C, 4-Amino-5-chloro-o-anisic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
340871-25G 340871-5G
SIAL340871-25GEA 112 EUR
SIAL340871-25G SIAL340871-5G
4-Amino-5-chlor-2-methoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Amino-5-chlor-2-methoxybenzoesäure
Formel: C₈H₈ClNO₃
Molekulargewicht: 201.61 g/mol
Siedepunkt: 354
Schmelzpunkt: 213…215 °C
MDL Number: MFCD00038794
CAS-Nummer: 7206-70-4
EINECS: 230-582-3