Ethyl-2-chlorbenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2-Chlorobenzoic acid ethyl ester
A10141.14
A10141.22
A10141.36
A10141.14EA
26
EUR
A10141.14
A10141.22
A10141.36
Ethyl-2-chlorbenzoat ≥98%
Ethyl-2-chlorbenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 7335-25-3
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Flash Point:
Formel:
C₉H₉ClO₂ Siedepunkt: 243 °C Dichte: 1.194 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016338 CAS-Nummer: 7335-25-3 EINECS: 230-842-6 |