3,5-Dichlorbenzhydrazid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dichlorobenzoic hydrazide
B22383.03
B22383.06
B22383.03EA
33.9
EUR
B22383.03
B22383.06
3,5-Dichlorbenzhydrazid ≥97%
3,5-Dichlorbenzhydrazid
Purity: 97%
CAS No.: 62899-78-9
Molecular Formula: C7H6Cl2N2O
Formula Weight: 205.04
Melting Point: 205-207°
MDL No.: MFCD00833411
Formel:
C₇H₆Cl₂N₂O Schmelzpunkt: 205…207 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00833411 CAS-Nummer: 62899-78-9 |