2,6-Dichlorbenzamid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
161690250 161691000
ACRO161690250EA 26 EUR
ACRO161690250 ACRO161691000
2,6-Dichlorbenzamid 97%
2,6-Dichlorbenzamid
Formel: C₇H₅Cl₂NO
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 196…201 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007975
CAS-Nummer: 2008-58-4
EINECS: 217-918-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 201 °C
GC ≥96 %