2-Chlor-4-nitrobenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chloro-4-nitrobenzoylchloride, 2-Chloro-4-nitrobenzene-1-carbonyl chloride
L08246.18
L08246.06
L08246.18EA
209
EUR
L08246.18
L08246.06
2-Chlor-4-nitrobenzoylchlorid ≥98%
2-Chlor-4-nitrobenzoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 7073-36-1
Molecular Formula: C7H3Cl2NO3
Formula Weight: 220.01
Refractive Index: 1.5950
Boiling Point: 165°/20mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051515
Formel:
C₇H₃Cl₂NO₃ Siedepunkt: 165 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 115 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051515 CAS-Nummer: 7073-36-1 EINECS: 230-367-4 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |