2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
L14159.06 L14159.14
L14159.06EA 58.7 EUR
L14159.06 L14159.14
2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid ≥98%
2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 4136-95-2 Molecular Formula: C7H2Cl4O Formula Weight: 243.91 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5750 Boiling Point: 107-108°/6mm Beilstein Reference: 2050280 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00075323
Formel: C₇H₂Cl₄O
Siedepunkt: 107…108 °C (6 mmHg)
Dichte: 1.561
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075323
CAS-Nummer: 4136-95-2
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II