2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
335180050 335180250
ACRO335180050EA 65.7 EUR
ACRO335180050 ACRO335180250
2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid 98%
2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂Cl₄O
Siedepunkt: 107…108 °C (6 mmHg)
Dichte: 1.56 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075323
CAS-Nummer: 4136-95-2
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %