4-Chlorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
115622-100G 115622-25G
SIAL115622-100GEA 265 EUR
SIAL115622-100G SIAL115622-25G
4-Chlorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Chlorbenzonitril
Formel: C₇H₄ClN
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 90…93 °C
Dichte: 1,1133 g/cm³ (16.8 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001813
CAS-Nummer: 623-03-0
EINECS: 210-765-4