3-Chlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C23403-100G
C23403-25G
SIALC23403-100GEA
109
EUR
SIALC23403-100G
SIALC23403-25G
3-Chlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Chlorbenzaldehyd
Formel:
C₇H₅ClO Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 17…18 °C Dichte: 1,241 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003350 CAS-Nummer: 587-04-2 EINECS: 209-596-9 |