3,4-Dichlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ100
D56608-25G D56608-5G
SIALD56608-25GEA 68.6 EUR
SIALD56608-25G SIALD56608-5G
3,4-Dichlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003351
CAS-Nummer: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
UN-Nummer: 1759
ADR: 8,II