2,6-Dichlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ100
D56500-100G D56500-25G
SIALD56500-100GEA 45.5 EUR
SIALD56500-100G SIALD56500-25G
2,6-Dichlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Siedepunkt: 239 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 69…70 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003307
CAS-Nummer: 83-38-5
EINECS: 201-472-2