3-Chlorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
417521-10G 417521-1G
SIAL417521-10GEA 169 EUR
SIAL417521-10G SIAL417521-1G
3-Chlorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Chlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BClO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00161354
CAS-Nummer: 63503-60-6