3,5-Dichlorphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B22765.03 B22765.06
B22765.03EA 48.7 EUR
B22765.03 B22765.06
3,5-Dichlorphenylboronsäure ≥98%
3,5-Dichlorphenylboronsäure
Purity: 98+% CAS No.: 67492-50-6 Molecular Formula: C6H5BCl2O2 Formula Weight: 190.82 Melting Point: ca 315° dec. Beilstein Reference: 7581091
Formel: C₆H₅BCl₂O₂
Schmelzpunkt: ∼ 315 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051935
CAS-Nummer: 67492-50-6