3,4-Dichlorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
AC35909.1 AC35909.10 359090050 359090250
MAYBAC35909.1EA 0 EUR
MAYBAC35909.1 MAYBAC35909.10 ACRO359090050 ACRO359090250
3,4-Dichlorphenylboronsäure 97%
3,4-Dichlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BCl₂O₂
Schmelzpunkt: 284…286 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01074646
CAS-Nummer: 151169-75-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %