2-Chlorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (2-Chlorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chlorophenyl)borane, (2-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
445215-1G 445215-5G
SIAL445215-1GEA 44.1 EUR
SIAL445215-1G SIAL445215-5G
2-Chlorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Chlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BClO₂
MDL Number: MFCD00674012
CAS-Nummer: 3900-89-8