Chlorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
284513-100ML 284513-1L
SIAL284513-100MLEA 107 EUR
SIAL284513-100ML SIAL284513-1L
Chlorbenzol, Sigma-Aldrich®
Chlorbenzol
Formel: C₆H₅Cl
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000530
CAS-Nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN-Nummer: 1134
ADR: 3,III
REACH-Nummer: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM