Terephthalaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
T2207-100G T2207-500G T2207-5G
SIALT2207-100GEA 66.4 EUR
SIALT2207-100G SIALT2207-500G SIALT2207-5G
Terephthalaldehyd, Sigma-Aldrich®
Terephthalaldehyd
Formel: C₈H₆O₂
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,381 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006949
CAS-Nummer: 623-27-8
EINECS: 210-784-8