Terephthalaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14930.14
A14930.22
A14930.36
A14930.14EA
54
EUR
A14930.14
A14930.22
A14930.36
Terephthalaldehyd ≥98%
Terephthalaldehyd
Purity: 98+%
CAS No.: 623-27-8
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.14
Flash Point: 76°(168°F)
Melting Point: 114-117°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 385863
MDL No.: MFCD00006949
Formel:
C₈H₆O₂ Siedepunkt: 245 °C Schmelzpunkt: 114…117 °C Dichte: 1,060 Flammpunkt: 76 °C (168 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006949 CAS-Nummer: 623-27-8 EINECS: 210-784-8 |