Terephthalaldehyd 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Terephthaldialdehyde, Terephthaldicarboxaldehyde, p-Phthalaldehyde

137891000 137895000
ACRO137891000EA 55.8 EUR
ACRO137891000 ACRO137895000
Terephthalaldehyd 98%
Terephthalaldehyd
Formel: C₈H₆O₂
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Dichte: 1,381 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76 °C
MDL Number: MFCD00006949
CAS-Nummer: 623-27-8
EINECS: 210-784-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 116 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +35° to +39° (20 °C, 589 nm) (C=5, 1N HCl)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR