3,5-Dimethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
126292-10G 126292-50G
SIAL126292-10GEA 152 EUR
SIAL126292-10G SIAL126292-50G
3,5-Dimethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 277 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003366
CAS-Nummer: 7311-34-4
EINECS: 230-772-6