2,4-Dinitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ200
D193607-1G D193607-25G D193607-5G
SIALD193607-1GEA 26.9 EUR
SIALD193607-1G SIALD193607-25G SIALD193607-5G
2,4-Dinitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄N₂O₅
Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 72 °C
MDL Number: MFCD00013376
CAS-Nummer: 528-75-6
EINECS: 208-440-7
Merck Index: 13,03300