3-Nitrosalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
527424-1G 527424-5G
SIAL527424-1GEA 33.4 EUR
SIAL527424-1G SIAL527424-5G
3-Nitrosalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Nitrosalicylaldehyd
Formel: C₇H₅NO₄
MDL Number: MFCD00041874
CAS-Nummer: 5274-70-4
EINECS: 226-098-7