Benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W212717-100G-K W212717-1KG-K W212717-25KG-K W212717-5KG-K
SIALW212717-100G-KEA 103 EUR
SIALW212717-100G-K SIALW212717-1KG-K SIALW212717-25KG-K SIALW212717-5KG-K
Benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Benzaldehyd
Formel: C₆H₅CHO
Molekulargewicht: 106.12 g/mol
Siedepunkt: 179
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 1.049 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 64 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003299
CAS-Nummer: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
UN-Nummer: 1990
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98811dd8cad9340872b5c4b5bfb305860eb1f81a&vid=934c1b87225e77b213e66c334d8f27ef4d924847&prid=web&clid=SAPDAM