4-Bromthiophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B81956-25G B81956-5G
SIALB81956-25GEA 96.6 EUR
SIALB81956-25G SIALB81956-5G
4-Bromthiophenol, Sigma-Aldrich®
4-Bromthiophenol
Formel: C₆H₅BrS
Siedepunkt: 239 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…71 °C
Dichte: 1,526 g/cm³ (83 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004845
CAS-Nummer: 106-53-6
EINECS: 203-407-3
UN-Nummer: 2923
ADR: 8,III