4-Bromthioanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-4-(methylthio)benzene, 4-Bromophenyl methyl sulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
196525-100G 196525-25G
SIAL196525-100GEA 229 EUR
SIAL196525-100G SIAL196525-25G
4-Bromthioanisol, Sigma-Aldrich®
4-Bromthioanisol
Formel: C₇H₇BrS
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35 °C
Dichte: 1.4584 g/cm³ (39 °C)
MDL Number: MFCD00000102
CAS-Nummer: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN-Nummer: 3335
ADR: 9,