2,6-Dibromphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Dibromo-2-hydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
252018-10G
252018-1G
SIAL252018-10GEA
187
EUR
SIAL252018-10G
SIAL252018-1G
2,6-Dibromphenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dibromphenol
Formel:
C₆H₄Br₂O Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 55…56 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002152 CAS-Nummer: 608-33-3 EINECS: 210-161-0 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |