3-Bromanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B56498-100G B56498-25G
SIALB56498-100GEA 125 EUR
SIALB56498-100G SIALB56498-25G
3-Bromanisol, Sigma-Aldrich®
3-Bromanisol
Formel: C₇H₇BrO
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000081
CAS-Nummer: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5