3-Bromphenetol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 3-Bromophenyl ethyl ether, 1-Bromo-3-ethoxybenzene
B21418.09 B21418.18
B21418.09EA 59.1 EUR
B21418.09 B21418.18
3-Bromphenetol ≥98%
3-Bromphenetol
Purity: 98% CAS No.: 2655-84-7 Molecular Formula: C8H9BrO Formula Weight: 201.06 Flash Point: 83°(182°F) Refractive Index: 1.5480 Boiling Point: 231° MDL No.: MFCD00274287
Formel: C₈H₉BrO
Siedepunkt: 231 °C
Dichte: 1.41
Flammpunkt: 83 °C (182 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00274287
CAS-Nummer: 2655-84-7
EINECS: 220-186-9