2-Bromanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Bromo-2-methoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
159239-100G 159239-25G
SIAL159239-100GEA 41.3 EUR
SIAL159239-100G SIAL159239-25G
2-Bromanisol, Sigma-Aldrich®
2-Bromanisol
Formel: C₇H₇BrO
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000064
CAS-Nummer: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
UN-Nummer: 3082
ADR: 9,III