4-Bromanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
100900-100G 100900-500G 100900-5G
SIAL100900-100GEA 64.2 EUR
SIAL100900-100G SIAL100900-500G SIAL100900-5G
4-Bromanilin, Sigma-Aldrich®
4-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 62…64 °C
Dichte: 1.799 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007822
CAS-Nummer: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01388