4-Bromphenylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L11101.06 L11101.14
L11101.06EA 69.4 EUR
L11101.06 L11101.14
4-Bromphenylisothiocyanat ≥97%
4-Bromphenylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 1985-12-2 Molecular Formula: C7H4BrNS Formula Weight: 214.09 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 56-60° Boiling Point: 144-145°/5mm Beilstein Reference: 878549 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00004808
Formel: C₇H₄BrNS
Siedepunkt: 144…145 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 56…60 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004808
CAS-Nummer: 1985-12-2
ADR: 8,III