3-Bromphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
S04141DA
S04141EA
S04141EE
MAYBS04141DAEA
0
EUR
MAYBS04141DA
MAYBS04141EA
MAYBS04141EE
3-Bromphenylisothiocyanat
3-Bromphenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₄BrNS Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa) |
MDL Number:
MFCD00004803 CAS-Nummer: 2131-59-1 UN-Nummer: 3335 ADR: 9, |