3-Bromphenylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 97%
CAS No.: 2131-59-1
Molecular Formula: C7H4BrNS
Formula Weight: 214.09
Flash Point:
Formel:
C₇H₄BrNS Siedepunkt: 255…256 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004803 CAS-Nummer: 2131-59-1 UN-Nummer: 2922 ADR: 8,III |