4-Brom-N,N-dimethylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
242950-100G
242950-25G
SIAL242950-100GEA
101
EUR
SIAL242950-100G
SIAL242950-25G
4-Brom-N,N-dimethylanilin, Sigma-Aldrich®
4-Brom-N,N-dimethylanilin
Formel:
C₈H₁₀BrN Molekulargewicht: 200.08 g/mol Siedepunkt: 264 Schmelzpunkt: 54…55 °C Dichte: 1.3218 g/cm³ (99.5 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000093 CAS-Nummer: 586-77-6 EINECS: 209-582-2 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 III |