4-Brom-N,N-dimethylanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A10854.22
A10854.14
A10854.22EA
86.1
EUR
A10854.22
A10854.14
4-Brom-N,N-dimethylanilin ≥98%
4-Brom-N,N-dimethylanilin
Purity: 98+%
CAS No.: 586-77-6
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Flash Point:
Formel:
C₈H₁₀BrN Siedepunkt: 263…265 °C Schmelzpunkt: 52…56 °C Dichte: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C) Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000093 CAS-Nummer: 586-77-6 EINECS: 209-582-2 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...