5-Brom-2,3-difluorphenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B23853.03 B23853.14
B23853.03EA 28.7 EUR
B23853.03 B23853.14
5-Brom-2,3-difluorphenol ≥97%
5-Brom-2,3-difluorphenol
Purity: 97% CAS No.: 186590-26-1 Molecular Formula: C6H3BrF2O Formula Weight: 208.99 Refractive Index: 1.5380 Beilstein Reference: 8831044
Formel: C₆H₃BrF₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631350
CAS-Nummer: 186590-26-1