2-Brom-3,5-difluorphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H26203.03 H26203.06
H26203.03EA 53.5 EUR
H26203.03 H26203.06
2-Brom-3,5-difluorphenol ≥98%
2-Brom-3,5-difluorphenol
Purity: 98% CAS No.: 325486-43-9 Molecular Formula: C6H3BrF2O Formula Weight: 208.99 Refractive Index: 1.529
Formel: C₆H₃BrF₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861127
CAS-Nummer: 325486-43-9
EINECS: None