1-Brom-2-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: Thermo Scientific
TL00649.1 TL00649.10 TL00649.50
MAYBTL00649.1EA 0 EUR
MAYBTL00649.1 MAYBTL00649.10 MAYBTL00649.50
1-Brom-2-(trifluormethoxy)benzol
1-Brom-2-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄BrF₃O
MDL Number: MFCD00040942
CAS-Nummer: 64115-88-4