N-Nitroso-N-ethylaniline
Lieferant: Cayman Chemical
|
Gefahr
|
21063-1
21063-10
21063-25
21063-5
CAYM21063-1EA
43
EUR
CAYM21063-1
CAYM21063-10
CAYM21063-25
CAYM21063-5
N-Nitroso-N-ethylaniline
N-Nitroso-N-ethylaniline
Bitte beachten Warning - this product is not for human or veterinary use.
Formel:
C₈H₁₀N₂O Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD01670254 CAS-Nummer: 612-64-6 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,I |