Brompentafluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
B75158-10G B75158-50G
SIALB75158-10GEA 94.7 EUR
SIALB75158-10G SIALB75158-50G
Brompentafluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Brompentafluorbenzol
Formel: C₆BrF₅
Siedepunkt: 137 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1.9503 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000287
CAS-Nummer: 344-04-7
EINECS: 206-449-0