1-Brom-3-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Bromofluorobenzene

M-Clarity™ quality level = MQ100

B67007-100G B67007-25G B67007-5G
SIALB67007-100GEA 62.2 EUR
SIALB67007-100G SIALB67007-25G SIALB67007-5G
1-Brom-3-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3-fluorbenzol
Formel: C₆H₄BrF
Siedepunkt: 148 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1.7081 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 46 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000326
CAS-Nummer: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR