1-Brom-2-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Bromofluorobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B66809-100G
B66809-25G
SIALB66809-100GEA
112
EUR
SIALB66809-100G
SIALB66809-25G
1-Brom-2-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-2-fluorbenzol
Formel:
C₆H₄BrF Molekulargewicht: 175 g/mol Siedepunkt: 155 Dichte: 1.61 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000282 CAS-Nummer: 1072-85-1 EINECS: 214-018-3 UN-Nummer: 1993 ADR: 3 III |